Få mere at vide
Carbamazepin, Lipomed
Artikelnummer. 30461580
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30461580 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30461580 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCBM1732100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Carbamazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine
CAS 298-46-4
Analyt- eller komponentnavne Carbamazepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12 N2 O
Synonym 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn benzo[b][1 ]benzazepin-11-carboxamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 236,095 g/mol