missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbamazepine EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivelse
Carbamazepine EP Impurity G
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide (10-Bromocarbamazepine) |
| CAS | 59690-97-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide (10-Bromocarbamazepine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H11 Br N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 10-Bromo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. G (EP), 10-Bromocarbamazepine, Carbamazepine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19) |
| SMIL | NC(=O)N1c2ccccc2C=C(Br)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 5-bromobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?