Få mere at vide
Carbamazepine EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Carbamazepine EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea (N-Carbamoylcarbamazepine) |
| CAS | 1219170-51-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea (N-Carbamoylcarbamazepine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H13 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Carbamazepine Imp. C (EP), (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea, N-Carbamoylcarbamazepine, Carbamazepine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O2/c17-15(20)18-16(21)19-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)19/h1-10H,(H3,17,18,20,21) |
| SMIL | NC(=O)NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | N-carbamoylbenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Vis mere |