missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbamazepine-d2 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbamazepine-d2 |
| CAS | 1189902-21-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15H10D2N2O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide-d2, 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine-d2, Amizepin-d2, Biston-d2, CBZ-d2, Calepsin-d2, Carbamazepen-d2, Carbamazepin-d2, G 32883-d2, Geigy 32883-d2, Karbamazepin-d2, Karbelex-d2, Karberol-d2, NSC 169864-d2, Tegretol-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i9D,10D |
| SMIL | NC(N(C1=C2C=CC=C1)C3=C(C([2H])=C2[2H])C=CC=C3)=O |
| IUPAC navn | 5,6-dideuteriobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.28 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?