missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbamazepine-D10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbamazepine-D10 |
| CAS | 132183-78-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 2H10 H2 N2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Carbamazepine-D10, 5H-Dibenz[b,f]azepine-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11-d10-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c13 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.33 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?