Få mere at vide
Carbamazepine Antibody (1014505) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30689985 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
30689985 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 30689985 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. MAB11685APC
Mouse Monoclonal Antibody
Carbamazepine Monoclonal antibody specifically detects Carbamazepine in Non-species specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Carbamazepine
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1014505
Konjugeret APC
Formulering PBS
Gene Alias 298-46-4, Carbazepin, Epitol, Tegretol
Værtsarter Mouse
Immunogen Synthetic Hapten version of Carbamazepine conjugated to KLH.
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 0
Målarter Non-species specific
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1