Få mere at vide
Carbamazepin, 98%
Artikelnummer. 15444929
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444929 100 g 100g
15434929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62590.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 298-46-4 | C15H12N2O | 236,27 g/mol
Carbamazepin bruges som cytochrom P450 3A4-inducerende antiepileptisk medicin og ligand til GABA-A-receptoren benzodiazepinmodulatorisk sted. Carbamazepin anvendes typisk til behandling af anfaldslidelser og neuropatiske smerter. Det er forbundet med andre lægemidler og bruges til behandling af skizofreni samt som andenlinjemiddel ved bipolar lidelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, propylenglykol, kloroform, dimethylsulfoxid, methanol, dimethylfluorid, ethylenglycol og monoethylether. Let opløselig i glacial eddikesyre. Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-46-4
Molekylær formel C15H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 236.27
MDL nummer MFCD00005073
InChI nøgle FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
IUPAC navn 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide
SMIL NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine
Smeltepunkt 189 °C til 192 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Merck Index 14,1781
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone, propylenglycol, chloroform, dimethylsulfoxid, methanol, dimethylfluorid, ethylenglycol og monoethylether. Let opløselig i glacial eddikesyre. Uopløselig i vand.
Formel vægt 236.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamazepine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbamazepine