Få mere at vide
Carbamazepin, 98%
Artikelnummer. 15434929
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434929 25 g 25g
15444929 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62590.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1014.90 DKK
    839.65 DKK / 25g
    Spare 175.25 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 298-46-4 | C15H12N2O | 236,27 g/mol
Carbamazepin bruges som cytochrom P450 3A4-inducerende antiepileptisk medicin og ligand til GABA-A-receptoren benzodiazepinmodulatorisk sted. Carbamazepin anvendes typisk til behandling af anfaldslidelser og neuropatiske smerter. Det er forbundet med andre lægemidler og bruges til behandling af skizofreni samt som andenlinjemiddel ved bipolar lidelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, propylenglykol, kloroform, dimethylsulfoxid, methanol, dimethylfluorid, ethylenglycol og monoethylether. Let opløselig i glacial eddikesyre. Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-46-4
Molekylær formel C15H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 236.27
MDL nummer MFCD00005073
InChI nøgle FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
IUPAC navn 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide
SMIL NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine
Smeltepunkt 189 °C til 192 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Merck Index 14,1781
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone, propylenglycol, chloroform, dimethylsulfoxid, methanol, dimethylfluorid, ethylenglycol og monoethylether. Let opløselig i glacial eddikesyre. Uopløselig i vand.
Formel vægt 236.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver