Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98%
Artikelnummer. 10607754 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607754 1 g Glasflaske 1g
10327671 5 g Glasflaske 5g
10337671 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607754 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 344360010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Carbamazepin (Carbamazepen), CAS # 298-46-4, er en aromatisk ring af dibenzoazepin-klassen, som fungerer som en natriumkanalblokker. | CAS: 298-46-4 | C15H12N2O | 236,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Carbamazepin er en aromatisk ring af dibenzoazepin-klassen, der virker som en natriumkanalblokker
  • Det er et tricyklisk antidepressiv-lignende lægemiddel, der reducerer post-tetanisk potensering
Applikationer
  • Carbamazepin kan bruges som en natriumkanalblokker og som en glutamat-transporter agonist til at reducere neural aktivitet og producere hæmmende virkninger i hjernen
  • Carbamazepin er nyttigt til forskning i smerte, epilepsi og manisk depression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-46-4
Molekylær formel C15H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 236.27
MDL nummer MFCD00005073
InChI nøgle FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
SMIL NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine
Navn note 98%
Smeltepunkt 189 °C til 192 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 1783
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, propylenglykol, dmf, let opløselige i ethanol, iseddikesyre
IUPAC navn benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Formel vægt 236.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamazepine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbamazepine