Generel beskrivelse
- Carbamazepin er en aromatisk ring af dibenzoazepin-klassen, der virker som en natriumkanalblokker
- Det er et tricyklisk antidepressiv-lignende lægemiddel, der reducerer post-tetanisk potensering
Applikationer
- Carbamazepin kan bruges som en natriumkanalblokker og som en glutamat-transporter agonist til at reducere neural aktivitet og producere hæmmende virkninger i hjernen
- Carbamazepin er nyttigt til forskning i smerte, epilepsi og manisk depression
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbamazepine |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 189 °C til 192 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 1783 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, propylenglykol, dmf, let opløselige i ethanol, iseddikesyre |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Carbamazepine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.