Få mere at vide
R&D Systems™ Carbamazepine
Artikelnummer. 18772704
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18772704 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772704 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4098/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of neuronal voltage-gated Na+ channels; anticonvulsant
Inhibitor of neuronal voltage-gated Na+ channels. Exhibits anticonvulsant activity. Potentiates GABA-induced Cl- currents in HEK 293 cells expressing the GABAA receptor α1β2γ2 subtype combination. Can induce autophagy by inhibiting inositol synthesis. Also delays disease onset and prolongs survival in a mouse amyotrophic lateral sclerosis (ALS) model, as well as reducing motor neuron loss and altered muscle morphology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine
CAS 298-46-4
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C15H12N2O
Formel vægt 236.27
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 236.27