Få mere at vide
Carbamazepin, 1 mg/ml i Methanol, Lipomed
Beskrivelse
Carbamazepin, 1 mg/ml i Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbamazepine |
| CAS | 298-46-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbamazepine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H12 N2 O |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | benzo[b][1 ]benzazepin-11-carboxamid |
| Vis mere |