Få mere at vide
Carbamazepin 10,11-epoxid, TRC
Artikelnummer. 17974075
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974075 50 mg
17930385 10 mg
17965035 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17585050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36507-30-9
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
IUPAC navn 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine-10,11-epoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Formel vægt 252.0899
Procent renhed >95%