Få mere at vide
Carbamazepin 10,11-epoxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932456
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932456 100 mg
17923046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17932456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Carbamazepin 10,11-Epoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Analyt- eller komponentnavne Carbamazepine-10,11-epoxide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
IUPAC navn 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 252,0899 g/mol