Få mere at vide
Carbamazepin 10,11-epoxid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326498
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326498 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326498 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10968550AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Analyt- eller komponentnavne Carbamazepine-10,11-epoxide
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
IUPAC navn 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 252,0899 g/mol