Få mere at vide
Carbamazepin-10,11-dihydro 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326848
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326848 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326848 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10968510AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10,11-Dihydro-carbamazepine
CAS 3564-73-6
Analyt- eller komponentnavne 10,11-Dihydro-carbamazepine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C15 H14 N2 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 238,1106 g/mol