Få mere at vide
Carbamater Standardløsning 10 komponenter, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12966043 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12966043 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12966043 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F114161
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ten Components Carbamates Standard Solution
Emballage Ampul
Analyt- eller komponentnavne Aldicarb (CAS:116-06-3), Aldicarb-sulfone (CAS:1646-88-4), Aldicarb-sulfoxide (CAS:1646-87-3), Propoxur (baygon) (CAS:114-26-1), Carbaryl (CAS:63-25-2), Carbofuran (CAS:1563-66-2), Carbofuran-3-hydroxy (CAS:16655-82-6), Methiocarb (CAS:2032-65-7), Methomyl (CAS:16752-77-5), Oxamyl (CAS:23135-22-0)
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1230
Type Organic Multi-component Standard Solution
Element Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide, Propoxur (baygon), Carbaryl, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Methiocarb, Methomyl, Oxamyl
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 10 Components in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P330-Skyl munden.
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i