Få mere at vide
Carbamat pesticidblanding 673 79 μg/ml (100 mg/kg) i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313965
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313965 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313965 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000673ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
CAS 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 2032-59-9, 63-25-2, 1563-66-2
Analyt- eller komponentnavne Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Aldicarb 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 79 μg/mL∣Aminocarb 79 μg/mL∣Carbaryl 79 μg/mL∣Carbofuran 79 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 79 μg/mL∣Fenobucarb 79 μg/mL∣Indoxacarb 79 μg/mL∣Isoprocarb 79 μg/mL∣Methiocarb 79 μg/mL∣Methomyl 79 μg/mL∣Metolcarb 79 μg/mL∣Pirimicarb 79 μg/mL∣Propoxur 79 μg/mL