Få mere at vide
Carbadox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbadox |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+ |
| Formel vægt | 262.0702 |
| Procent renhed | >95% |