Få mere at vide
Carbadox, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458736
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458736 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1340
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbadox
Fysisk form Solid
CAS 6804-07-5
Farve Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H10N4O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 3.57 mg/mL (13.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C(/C=N/NC(OC)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 262.22
Formel vægt 262.22
Procent renhed 98.0%