Få mere at vide
Carbadox-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbadox-d3 |
| CAS | 1185240-06-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H7D3N4O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6-/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl N-[(Z)-(1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium-2-yl)methylideneamino]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.24 |
| Procent renhed | >95 |