Få mere at vide
Carbadox 100 μg/ml i acetonitril: Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314614
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314614 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314614 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10968300WL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbadox
CAS 6804-07-5
Analyt- eller komponentnavne Carbadox
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H10 N4 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
InChI formel InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
SMIL COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
IUPAC navn methyl N-[(E)-(1,4-dioxidoquinoxalin-1,4-diium-2-yl)methylideneamino]carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Vand
Molekylvægt (g/mol) 262.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 262,0702 g/mol