Få mere at vide
Carbacyclin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491169
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16491169 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16491169 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112322
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Carbacyclin is a PGI2 analogue, acts as a prostacyclin (PGI2) receptor agonist and vasodilator, and potently inhibits platelet aggregation.
Carbacyclin is a PGI2 analogue, acts as a prostacyclin (PGI2) receptor agonist and vasodilator, and potently inhibits platelet aggregation.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Carbacyclin
Fysisk form Solid
CAS 69552-46-1
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H34O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Carbaprostacyclin Carba-PGI2
SMIL O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)CCCCC)[C@@]2([H])C\1
Molekylvægt (g/mol) 350.49
Formel vægt 350.49
Procent renhed 99.0%