Få mere at vide
Carbachol, 98,3%
Artikelnummer. 15438859
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438859 1 g 1g
15448859 5 g 5g
15458859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06674.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Carbachol, CAS #51-83-2, er et parasympathomimetisk middel, der virker på acetylcholinreceptorer. | CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Carbachol er en kolinerg agonist og bruges til behandling af grøn stær. Det bruges også som øjendråber under øjenkirurgi.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Carbachol er et ammoniumsalt og en cholineester, der virker på både muskarin- og nikotinreceptorer
  • Carbachol aktiverer det sympatiske nervesystem; det fører til intracellulære stigninger i Ca2+ og aktiverer tilknyttede signalveje
  • Carbachol nedbrydes ikke af cholinesteraserne
Anvendelse
  • Carbachol kan hæmme apoptotisk celledød, hvilket gør det nyttigt til studiet af celleoverlevelse og vækst i laboratoriemiljøer
  • Carbachol kan bruges til laboratorieforskning af enhver biologisk vej, der afhænger af acetylcholin, herunder søvncyklusser og motorisk kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-83-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00012011
InChI nøgle AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
IUPAC navn 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbachol
Smeltepunkt ∽210 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3917459
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,1779
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 182.65
Procent renhed 98.3%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbachol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbachol