Få mere at vide
Carazolol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carazolol |
| CAS | 57775-29-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carazolol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H22 N2 O2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, (R,S)-Carazolol, (±)-Carazolol, BM 51052, Carazolol, Conducton, DL-Carazolol, Racemic Carazolol, Suacron, Suacron Praemix |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| Vis mere |