Få mere at vide
Carazolol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325780
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325780 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325780 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10968000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carazolol
CAS 57775-29-8
Analyt- eller komponentnavne Carazolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, (R,S)-Carazolol, (±)-Carazolol, BM 51052, Carazolol, Conducton, DL-Carazolol, Racemic Carazolol, Suacron, Suacron Praemix
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3
SMIL CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 298.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 298.1681 g/mol