Få mere at vide
Capzimin, MedChemExpress
Beskrivelse
Capzimin is a potent and moderately specific proteasome isopeptidase Rpn11 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Capzimin |
| CAS | 2084868-04-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H24N6O2S4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 55.67 mg/mL (88.53 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC2=CC=CC(SSC3=C4N=CC(C(NCCC5=NC=CS5)=O)=CC4=CC=C3)=C2N=C1)NCCC6=NC=CS6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 628.81 |
| Formel vægt | 628.81 |
| Vis mere |