Beskrivelse
CaptureSelect VIII Vælg Lækage ELISA er designet til at påvise mulig udvasket ligand af B-domæne-depleteret rekombinant faktor VIII oprenset ved hjælp af VIIISelect affinitetsharpiks (Cytiva ). Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af VIIISelect affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med human faktor VIII.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect VIII Vælg Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Assay | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Mål | VIII Vælg affinitetsligand |
| Type | ELISA Kit |
| Format | Sæt |