missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ VII Vælg Lækage ELISA

Artikelnummer. 18486498 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 Assay
10 analyser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18486498 1 Assay
18476478 10 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18486498 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 810299001

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ VIISvælg Lækage ELISA er designet til at påvise mulig udvasket ligand af human faktor VII oprenset med VIISelect affinitetsharpiks (Cytiva ).

CaptureSelect VIISvælg Lækage ELISA er designet til at detektere mulig udvasket ligand af human faktor VII oprenset med VIISelect affinitetsharpiks (Cytiva ). Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af VIISelect affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med det oprensede produkt.

Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect VIISvælg Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.

Tekniske data

Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Assay ELISA
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 1 Assay
Mål VIISælg affinitetsligand
Type ELISA Kit
Format Sæt
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.