Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ VII Vælg Lækage ELISA
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect VIISvælg Lækage ELISA er designet til at detektere mulig udvasket ligand af human faktor VII oprenset med VIISelect affinitetsharpiks (Cytiva ). Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af VIISelect affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med det oprensede produkt.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect VIISvælg Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Assay | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 10 analyser |
| Mål | VIISælg affinitetsligand |
| Type | ELISA Kit |
| Format | Sæt |