Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ TSH Ligand Lækage ELISA
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect TSH Ligand Lækage ELISA er designet til at detektere mulig udvasket ligand af thyreoidea-stimulerende hormon (TSH) renset vha. CaptureSelect TSH Affinitetsmatrix. Liganden, et 14-kD rekombinant protein, er kovalent koblet for høj kemisk stabilitet og lav lækage. Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect TSH Ligand Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Type | ELISA Kit |
| Format | Sæt |