Beskrivelse
CaptureSelect tPA Ligand Lækage ELISA er designet til at detektere mulig udvasket ligand af vævsplasminogenaktivator (tPA) oprenset vha CaptureSelect tPA Affinitetsmatrix. Liganden, et 13 kD rekombinant protein, er kovalent koblet for at give høj kemisk stabilitet og lav lækage. Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect tPA Ligand Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 3 x 0,1 ml, opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Type | ELISA Kit |