Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ MultiSpecies Albumin-udtømningsprodukt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
Beskrivelse
Dette er en af en gruppe af CaptureSelect Proteomics Toolbox™ affinitetsharpikser, som er unikke affinitetsharpikser udviklet til udtømning af proteiner fra humane plasma- eller serumprøver. Disse affinitetsligander er immobiliseret på en agaroseunderstøtning med høj kapacitet til let proteinudtømning med lavere tryk eller prøveforberedelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 10 mL |
| Type | Albumin-udtømningsprodukt |
| Stationær fase | Anti-albumin |