Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LC-lambda (mus) Affinitetsmatrix
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect LC-lambda (mus) affinitetsmatrix indeholder et 13 kDa rekombinant enkelt domæne antistoffragment (VHH affinitetsligand), der genkender den lette lambdakæde af muse Ig'er. Liganden er rettet mod et unikt domæne på den konstante del af den lette lambda-kæde af immunoglobuliner, som muliggør oprensning af muse-immunoglobuliner og fab-fragmenter uden krydsreaktivitet over for bovine immunoglobuliner. CaptureSelect LC-lambda (mus) Affinity Matrix en unik harpiks med hensyn til specificitet.
Liganden er koblet på en 70μ m aldehyd-aktiveret agaroseperle. Denne matrix kan bruges til oprensning og isolering af lambda let kæde-holdige muse-immunoglobuliner og fab-fragmenter fra komplekse kilder som cellekultursupernatanter, plasma og serum i et enkelt trin. På grund af dets ikke-reaktivitet over for bovint Ig, FCS kan påføres i vækstmedier uden at forstyrre oprensningen.
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Tekniske data
| Matrix | Agarose-baseret, aldehyd-aktiveret |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Partikelstørrelse | 70μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 5 mL |
| Type | Affinitetsmatrix |
| Arter | Mus |
| Stationær fase | Anti-LC-lambda |