Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP RoboColumn™ forudpakkede kolonner
Artikelnummer. 31722754 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengevolumen:
200 μl
600 μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevolumen
31722754 600 μl
30276629 200 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 31722754 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 5943752600
 Begrænset vare
På lager
CaptureSelect RoboColumns er små kromatografikolonner, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiske væskehåndteringsarbejdsstationer.
CaptureSelect RoboColumn™ er små kromatografikolonner, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiske væskehåndteringsarbejdsstationer.
CaptureSelect LambdaXP-affinitetsmatricen RoboColumn anerkender det konstante domæne for den menneskelige lambda-lyskæde, hvilket muliggør oprensning af alle IgG-isotyper, herunder IgG, IgA, IgM, IgD og IgE, direkte fra komplekse kildematerialer i en robust og effektiv rensningsproces med fremragende renhed opnået i et enkelt trin.
Funktioner i LambdaXP-affinitetsmatricen inkluderer:
  • Effektiv eluering af Fab-fragmenter og immunglobuliner med en lambda-letkæde; ingen krydsbinding til Fc-regionen eller kappa-lette kæder
  • Ét-trins rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
  • Menneskespecifik
  • Ikke-animalsk afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et 12 til 15 kDa-fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), som udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
Karakteristika
  • Kolonnestørrelse: 200 μl, 1 stribe, 8 kolonner (8 rækker)
  • Søjlemål: 5 mm diameter, 10 mm ladestryk
  • Matrix: agarose-baseret, epoxidaktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65 μm
  • Ligand:CaptureSelect LambdaXP affinitetsligand
  • Ligandkobling: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: >30 g IgG/L harpiks afhængigt af flowhastighed, kolonnehøjde og kontakttid
  • Elutionsbetingelser: 25 mM natriumacetat, pH 3,5
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
  • Driftstryk: 2 bar (maksimum)
  • Flowhastighed: 16.150 –cm/t
RoboColumn er et varemærke for Repligen.
Specifications
Maks. Tryk 2 bar
Porestørrelse Ikke relevant
Længde (metrisk) 3 cm
Mængde 1 stribe, 8 kolonner
Partikelstørrelse 65 μm
Til brug med (udstyr) Robotvæskehåndterere
Type Affinitetskolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5 cm
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8°grader. Beskyt mod lys. Frys ikke.
Produktlinje CaptureSelect
Ligand type CaptureSelect LambdaXP Affinitetsligand
Matrix Agarose
Forsendelsestilstand Våd is
Kolonneformat Færdigpakket RoboColumn
Sengevolumen 600 μl
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.