Beskrivelse
Den forudpakkede kolonne indeholder CaptureSelect LambdaXP Affinity Matrix, som muliggør oprensning af humane lambda-immunoglobuliner (IgG, IgA, IgM, IgD og IgE) og Fab-fragmenter direkte fra komplekse kildematerialer.
Funktioner ved denne affinitetsmatrix omfatter:
- Platformtilgang til rensning af immunoglobuliner og deres Fab-fragmenter med en Lambda-letkæde
- Fuld dækning for alle menneskelige Lambda-underklasser
- Ét-trins rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
- Ingen krydsbinding til Fc-regionen eller kappa-lette kæder
- Fremragende pH-stabilitet ved 50-80 –mM NaOH ved begrænset eksponering
- Specifikt for humane antistoffer; Arbejder i nærvær af serum (kvæg/hest)
- Ikke-animalsk afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt af en ejendomsbeskyttet teknologi. VHH-affinitetsliganden er et 12 til 15 kDa-fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), som udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
Hovedkarakteristika
Matrix: agarose-baseret, epoxidaktiveret
Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65 ±10 μm
Ligand:CaptureSelect LambdaXP affinitetsligand
Fab-bindingskapacitet: >20 mg IgG Lambda-Fab/ml harpiks, afhængigt af opholdstid
IgG-bindingskapacitet: >35 mg IgG/ml harpiks, afhængigt af opholdstid
Udløsningsbetingelser: 20 mM citronsyre eller eddikesyre, pH 3 –4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl2, pH 6
Søjledimensioner: 7 x 25 mm (1 ml søjle); 16 x 25 mm (5 ml søjle)
Maksimal anbefalet flow: 5 ml/min. (1 ml kolonne); 10 ml/min. (5 ml kolonne)
Maks. driftstryk: 2 bar
Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Matrix | LambdaXP Affinitetsmatrix |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 8 °C i mørke/beskyt mod lys. |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Maks. Driftstryk | 0,2 MPa |
| Partikelstørrelse | 65 ±10 μm |
| Form | Agaroseperle |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 mL |
| Type | Færdigpakket kolonne |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.