Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ KappaXP MiniChrom™ Forpakkede kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect KappaXP MiniChrom™ kolonnen er designet til harpiksscreening i bench-skala, procesudvikling og prøveforberedelse.
Denne forudpakkede kolonne er klar til at forbindes og har følgende funktioner:
- Volumen på 5 ml (0,8 x 10 cm)
- Direkte forbindelse til standard kromatografisystemer
- Fyldt med CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over et bredt spektrum af flowhastigheder
Den 10 cm høje sengehøjde på 5-ml kolonnen muliggør indledende procesudvikling på bænkskala.
CaptureSelect KappaXP-matrixen genkender kappa-letkæden af menneskelige antistoffer, hvilket muliggør rensning af alle Kappa-, der indeholder Ig'er, Fab og Fab2-fragmenter direkte fra komplekse kilder og feedstrømme.
Funktioner ved denne affinitetsmatrix omfatter:
- Rensning af Kappa monoklonale antistoffer, Fab og Fab2-fragmenter i ét trin med høj renhed og udbytte
- Mild eluering for Fab-fragmenter og antistoffer
- Menneskespecifik, uden binding til bovine antistoffer
- Fremragende skalerbarhed
- Fremragende pH-stabilitet op til 100 mM NaOH (begrænset eksponering)
- Ikke-animalsk afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et 12 til 15 kDa-fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), som udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
Hovedkarakteristika
- Matrix: agarose-baseret, epoxidaktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65 μm
- Ligand: CaptureSelect KappaXP affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
- Fab bindingskapacitet: 20 –stk. 30 g IgG Kappa-Fab/liter resin afhængigt af flowhastighed, kolonnehøjde og opholdstid
- IgG-bindingskapacitet: 35 –stk. 45 g IgG/liter resin afhængigt af flowhastighed, kolonnehøjde
- Elutionsforhold: 20 mM citronsyre eller eddikesyre, pH 3 – 4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl2, pH 6
- Søjlemål: 5 ml (0,8 x 10 cm)
- Flowegenskaber: 75.150 –cm/t (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 75 til 150 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Maks. Tryk | 2 bar |
| Porestørrelse | Ikke relevant |
| Stationær fase | KappaXP Affinitetsmatrix med KappaXP Ligand |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Mængde | 1 kolonne |
| Partikelstørrelse | 65 μm |
| Til brug med (udstyr) | Kromatografisystemer |
| Type | Affinitetskolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 cm |
| Vis mere |