Beskrivelse
CaptureSelect KappaXP Ligand Lækage ELISA er designet til at detektere mulig udvasket ligand af humane Fab-fragmenter eller Ig'er med en kappa let kæde, der er blevet oprenset vha. CaptureSelect KappaXP Affinitetsmatrix. Liganden, et 13-kD rekombinant protein, er kovalent koblet for høj kemisk stabilitet og lav lækage. Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect KappaXP Ligand Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Type | ELISA Kit |