Beskrivelse
CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix er den forbedrede version af CaptureSelect KappaXL Affinity Matrix, med en signifikant stigning i bindingskapacitet for både hele kappa monoklonale antistoffer og kappa Fab'er. Det muliggør effektiv eluering, selv ved pH 6,0, og demonstrerer en forbedret stabilitet for kaustiske rengøringsmidler. Det er specifikt for humane antistoffer eller antistoffragmenter uden krydsspecificitet til bovint antistof.
CaptureSelect KappaXP-matrix genkender den lette kappa-kæde af humane antistoffer, hvilket muliggør oprensning af alle kappa-holdige Ig'er, Fab og Fab2-fragmenter direkte fra komplekse kilder og fødestrømme.
CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix funktioner omfatter:
- Oprensning af kappa monoklonale antistoffer, Fab og Fab2 fragmenter direkte fra komplekse kildematerialer i et enkelt trin med høj renhed og udbytte
- Mild eluering for Fab-fragmenter og antistoffer
- Humanspecifik, ingen binding til bovine antistoffer
- Fremragende skalerbarhed
- Fremragende pH-stabilitet op til 100 mM NaOH til begrænset eksponering
- Ikke –afledt af dyr
Den høje selektivitet og høje udbytte opnået vha CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix muliggør en robust og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed i ét trin.
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
- Matrix: agarose-baseret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect KappaXP affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: epoxidimmobilisering af liganden
- Fab bindingskapacitet: 20 –30 g IgG Kappa-Fab/liter harpiks afhængig af flowhastighed, kolonnehøjde og opholdstid
- IgG-bindingskapacitet: 35 –45 g IgG/liter harpiks afhængig af flowhastighed, kolonnehøjde og opholdstid
- Elueringsbetingelser: 20 mM citronsyre eller eddikesyre, pH –3,4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl2 , pH 6
- Flowkarakteristika: 150 300 –cm/t (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 150 til 300 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Matrix | Agarose-baseret |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 65± 10μ m |
| Form | Agarose perle |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 50 mL |
| Type | Affinitetsmatrix |
| Ligand type | KappaXP affinitetsligand |
| Vis mere |