Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ KappaXP Affinitetsmatrix
Artikelnummer. 18406698 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18406698 5 mL
18416408 10 mL
18436568 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18406698 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2943212005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7655.00 DKK
    7100.00 DKK / 5ml
    Spare 555.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ KappaXP Affinity Matrix er den forbedrede version af CaptureSelect KappaXL Affinity Matrix, med en signifikant stigning i bindingskapacitet for både hele kappa monoklonale antistoffer og kappa Fab'er.
CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix er den forbedrede version af CaptureSelect KappaXL Affinity Matrix, med en signifikant stigning i bindingskapacitet for både hele kappa monoklonale antistoffer og kappa Fab'er. Det muliggør effektiv eluering, selv ved pH 6,0, og demonstrerer en forbedret stabilitet for kaustiske rengøringsmidler. Det er specifikt for humane antistoffer eller antistoffragmenter uden krydsspecificitet til bovint antistof.
CaptureSelect KappaXP-matrixen genkender kappa-letkæden af menneskelige antistoffer, hvilket muliggør rensning af alle kappa-indeholdende Ig'er, Fab og Fab2-fragmenter direkte fra komplekse kilder og feedstrømme.
CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix-funktioner inkluderer:
  • Rensning af kappa monoklonale antistoffer, Fab og Fab2 fragmenterer direkte fra komplekse kildematerialer i ét trin med høj renhed og udbytte
  • Mild eluering for Fab-fragmenter og antistoffer
  • Menneskespecifik, ingen binding til kvægantistoffer
  • Fremragende skalerbarhed
  • Fremragende pH-stabilitet op til 100 mM NaOH ved begrænset eksponering
  • Ikke-animalsk –afledt
Den høje selektivitet og høje udbytte opnået ved brug af CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix muliggør en robust og effektiv rensningsproces med fremragende renhed i ét trin.
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et 12 til 15 kDa-fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), som udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: agarose-baseret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65 μm
  • Ligand: CaptureSelect KappaXP affinitetsligand
  • Ligand-koblingsmetode: epoxidimmobilisering af liganden
  • Fab bindingskapacitet: 20 –stk. 30 g IgG Kappa-Fab/liter resin afhængigt af flowhastighed, kolonnehøjde og opholdstid
  • IgG-bindingskapacitet: 35 –stk. 45 g IgG/liter resin afhængigt af flowhastighed, kolonnehøjde og opholdstid
  • Elutionsforhold: 20 mM citronsyre eller eddikesyre, pH 3 – 4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl2, pH 6
  • Flowegenskaber: 150 – 300 cm/t (op til 2 bar)
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Flowhastighed 150 til 300 cm/t. (Op til 2 bar)
Matrix Agarose-baseret
Indhold og opbevaring • Driftstemperatur: 2 °C til 25 °C
• Korttidsopbevaring: 2 °C til 25 °C, undgå direkte eksponering for sollys
• Langtidsopbevaring: 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 65μ m
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 5 mL
Type Affinitetsmatrix
Ligand type KappaXP affinitetsligand
Stationær fase KappaXP
Bindende Kapacitet 35 g IgG/L Matrix
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.