Beskrivelse
CaptureSelect IXVælg Lækage ELISA er designet til at påvise mulig udvasket ligand af human faktor IX oprenset med IXSelect affinitetsharpiks (Cytiva ). Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af IXSelect affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med det oprensede produkt.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect IXVælg Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Assay | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Mål | IXVælg affinitetsligand |
| Type | ELISA Kit |
| Format | Sæt |