Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgM Ligand Lækage ELISA
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect IgM Ligand Lækage ELISA er designet til at påvise mulig udvasket ligand af IgM oprenset vha CaptureSelect IgM affinitetsmatrix. Liganden, et 14 kD rekombinant protein, kobles ved multipunktsbinding gennem stabile amidbindinger for at give høj kemisk stabilitet og lav lækage. Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect IgM Ligand Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Assay | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Type | ELISA Kit |
| Format | Sæt |