Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgG-Fc (kanin) Affinitetsmatrix
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect IgG-Fc (kanin) affinitetsmatrix er specielt designet til oprensning af kanin-IgG fra rekombinante kilder og plasmakilder. Liganden på harpiksen målretter mod Fc-regionen af kanin-IgG-antistoffer uafhængigt af den lette kæde-underklasse.
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
- Meget selektiv for kanin IgG
- Ingen binding til mus, rotte, menneske, kvæg, hest, får og ged IgG
- Komplekse vækstmedier med føtalt kalve- eller hesteserum kan påføres
- Ikke-dyre-afledt
Den høje selektivitet og udbytter opnået vha CaptureSelect IgG-Fc (kanin) affinitetsmatrix muliggør en robust og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed opnået i ét trin.
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
- Matrix: agarose-baseret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect IgG-Fc (kanin) affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: epoxid
- Bindingskapacitet:> 15 mg kanin IgG/ml harpiks
- Elueringsbetingelser: 1 M glycin, pH 3,0 eller 20 mM eddikesyre eller citronsyre, pH 3,0
- Flowkarakteristika: 50 200 –cm/t (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >15 mg kanin IgG/ml harpiks |
| Flowhastighed | 50 til 200 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Matrix | Agarose-baseret |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 65± 10μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 5 mL |
| Type | Affinitetsmatrix |
| Vis mere |