Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgG-Fc (Multispecies) Magnetiske agaroseperler
Artikelnummer. 18486598 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18486598 1 mL
18436458 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18486598 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2882852001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3875.00 DKK
    3590.00 DKK / 1ml
    Spare 285.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgG-Fc (Multispecies) Magnetic Agarose Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til antistofoprensning ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer.
CaptureSelect IgG-Fc (Multispecies) Magnetic Agarose Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til antistofoprensning ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer. De CaptureSelect IgG-Fc (multispecies) ligand er blevet specifikt designet til at oprense IgG gennem højaffinitetsbinding af IgG Fc-regionen. Disse magnetiske agaroseperler kan bruges til oprensning af IgG fra en bred vifte af arter. De testede arter og deres specificitet er vist i figuren nedenfor.
Funktioner af CaptureSelect IgG-Fc (multispecies) magnetiske agaroseperler inkluderer:
  • Et-trins IgG-rensning med høj renhed, fra råmateriale
  • Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific KingFisher instrumenter)
  • Kort driftstid
  • Ingen prøvefortynding påkrævet under isolering, gentagen prøveindlæsning er mulig
  • Ikke-dyre-afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: 6% tværbundet magnetiseret agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 25 30–μ m
  • Suspension: 25% gylle
  • Ligand:CaptureSelect IgG-Fc (multispecies) affinitetsligand
  • Bindingskapacitet:> 4 mg IgG/ml opslæmning
  • Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin, pH 3,0
Specifica
Formulering 25% (v/v) slurry i Tris bufferet saltvand med 0,05% Tween 20 og 0,05% natriumazid
Matrix 6% tværbundet magnetiseret agarose
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 25 til 30μ m
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 1 mL
Type Magnetisk affinitetsperle
Ligand type CaptureSelect IgG-Fc (flerarts) affinitetsligand
Tilstrækkelig til Prøveforberedelse
Bindende Kapacitet >4 mg IgG/ml opslæmning