Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgG-Fc (Multispecies) Affinitetsmatrix
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect IgG-Fc (Multispecies) Affinitetsmatrix er blevet specifikt designet til at oprense IgG gennem højaffinitetsbinding af IgG Fc-regionen. Denne harpiks kan bruges til oprensning af IgG fra en bred vifte af arter. De testede arter og deres specificitet er vist i figuren nedenfor.
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
- Et-trins IgG-rensning med høj renhed, fra råmateriale
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-dyre-afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
- Matrix: agarose-baseret, epoxid aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect IgG-Fc (multispecies) affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
- Bindingskapacitet:> 25 g IgG/L harpiks testet med humant IgG
- Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin, pH 3,0
- Flowkarakteristika: 50 200 –cm/t (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >25 g IgG/L harpiks |
| Flowhastighed | 50 til 200 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Matrix | Agarosebaseret, epoxidaktiveret |
| Partikelstørrelse | 65± 10μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 50 mL |
| Type | Affinitetsmatrix |
| Ligand type | IgG-Fc (multispecies) affinitetsligand |