Beskrivelse
CaptureSelect IgE-affinitetsligand er et 13-kD rekombinant protein, udtrykt i gær og kovalent koblet til en kromatografimatrix for høj kemisk stabilitet og lav lækage. Under kromatografiprocessen kan små mængder affinitetsligand udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect IgE-ligandlækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 x 1.0 mL |
| Form | Reagensopløsning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 10 analyser |
| Type | ELISA Kit |