Beskrivelse
CaptureSelect IgE Affinity Matrix er designet specifikt til oprensning af humant IgE (immunoglobulin E) fra rekombinante kilder og plasmakilder.
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
- Oprensning af humant IgE, der binder forskellige rekombinante IgE-former
- Effektiv fjernelse af værtscelleproteiner (HCP) og IgE-aggregater
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke –afledt af dyr
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika
- Matrix: agarose-baseret, epoxid-aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect IgE affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: aldehydkobling
- Bindingskapacitet:> 5 mg/ml harpiks
- Elueringsbetingelser: 50 mM natriumcitrat, 150 mM NaCl, pH 3,5
- Flowkarakteristika : 50 200 –cm/h (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >5 mg/ml harpiks |
| Flowhastighed | 50 til 200 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Matrix | Agarose-baseret, epoxid-aktiveret |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Partikelstørrelse | 65± 10μ m |
| Form | Kromatografiske medier |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 5 mL |
| Type | Affinitetsmatrix |
| Vis mere |