Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Humant IgG-Fc PK biotinkonjugat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect Humant IgG-Fc PK-biotinkonjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand), der specifikt binder til Fc-delen af alle fire humane IgG-underklasser uden krydsbinding til mus, rotte, rhesus og cynomolgusabe-IgG. Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Human IgG-Fc PK biotinkonjugat giver dig mulighed for at:
- Detekter, kvantificer og karakteriser alle humane IgG-antistoffer (underklasse 1 til 4), rekombinante humane IgG-antistoffer, humane IgG-afledte Fc-fusionsproteiner i f.eks. ikke-humane plasma- og/eller serumprøver som mus, rotte, rhesus og cynomolgus, hvilket gør det ekstremt velegnet til farmakokinetiske stoffer, som gør det til abe, analyser
Ansøgninger til CaptureSelect Humant IgG-Fc PK biotinkonjugat omfatter ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Form | Væske |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 500μ g |
| Type | Konjugeret |
| Etiket eller farvestof | Biotin& Andre Haptens |
| Ligand type | Antistof |