Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Humant væksthormon affinitetsmatrix
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect Human Growth Hormone (hGH) Affinitetsmatrix er specielt designet til oprensning af humant væksthormon fra rekombinante kilder.
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
- Meget selektiv for rekombinant hGH
- Effektiv oprensning af rekombinant hGH med høje udbytter og bibeholdt aktivitet
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-dyre-afledt
Rekombinant hGH, også kendt som somatotropin eller somatropin, er et peptidhormon, der stimulerer vækst, cellereproduktion og regenerering hos mennesker og andre dyr. Den høje selektivitet og udbytter opnået vha CaptureSelect Human Growth Hormone Affinity Matrix muliggør en robust og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed opnået i ét trin.
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
- Matrix: agarose-baseret, aldehyd-aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect hGH affinitetsligand
- Ligand koblingsmetode: aldehydkobling via NH2 -rester af liganden
- Bindingskapacitet:∼ 3 mg/ml harpiks
- Elueringsbetingelser: 20 mM citronsyre, pH 3,0
- Flowkarakteristika: 50 200 –cm/t (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | ∼3 mg/ml |
| Flowhastighed | 50 til 200 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |
| Partikelstørrelse | 65± 10μ m |
| Form | Agarose perle |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 5 mL |
| Type | Affinitetsmatrix |
| Ligand type | HGH affinitetsligand |
| Vis mere |