Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Human Fab-kappa Kinetics Biotin Konjugat
Artikelnummer. 18486578 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18486578 100μ g
18426628 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18486578 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7103302100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4420.00 DKK
    4005.00 DKK / 100µg
    Spare 415.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Human Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate er en bifunktionel ligandkonstruktion bestående af 2 forskellige 13 kDa rekombinante enkeltdomæne antistoffragmenter (affinitetsligander).
CaptureSelect Human Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate er en bifunktionel ligandkonstruktion bestående af 2 forskellige 13 kDa rekombinante enkeltdomæne antistoffragmenter (affinitetsligander).
De CaptureSelect anti-LC-kappa (Hu) ligand, der specifikt binder til det konstante domæne af humane kappa lette kæder, er genetisk fusioneret til CaptureSelect anti-IgG-CH1-ligand, der specifikt binder til CH1-domænet af alle fire humane IgG-underklasser. Den bifunktionelle affinitetsligand er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Human Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate giver dig mulighed for at:
  • Screen Fab-antigen-interaktioner —Human Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate tillader højaffinitetsindfangning af humane IgG Fab-fragmenter, der har en kappa let kæde. Ekstremt lave off-rates [k(diss)] opnås gennem aviditet ved at målrette CL-kappa-domænet af Fab (let kæde) og dets IgG CH1-domæne (tung kæde) samtidigt, hvilket muliggør Fab-screening på målbindingskinetik.
Ansøgninger til CaptureSelect Human Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate inkluderer ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Form Væske
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 100μ g
Type Konjugeret
Etiket eller farvestof Biotin& Andre Haptens
Ligand type Antistof